Drukuj
Peroksoboran sodu tetrahydrat 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium peroxometaborate tetrahydrate
223200250 223200010 223200050 223202500
ACRO223200250EA 130 PLN
ACRO223200250 ACRO223200010 ACRO223200050 ACRO223202500
Peroksoboran sodu tetrahydrat 97%
Peroksoboran sodu tetrahydrat
Formuła: NaH₂BO₄·4H₂O
MW: 171.87 g/mol
Temp. topnienia: 60
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149231
Numer CAS: 10486-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 239-172-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
pH 10.1 to 10.6 (1 % solution)
Titration with KMnO4 ≥96.0 %