Drukuj
chlorek pirydyniowy 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
222281000 222285000 222280025
ACRO222281000EA 240 PLN
ACRO222281000 ACRO222285000 ACRO222280025
chlorek pirydyniowy 98%, pure
chlorek pirydyniowy
Formuła: C₅H₆ClN
Temp. Wrzenia: 222,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 140…146 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012802
Numer CAS: 628-13-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-027-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility almost colorless