Drukuj
Eter metylowy 2-chloroetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
221771000 221775000 221770025
ACRO221771000EA 361 PLN
ACRO221771000 ACRO221775000 ACRO221770025
Eter metylowy 2-chloroetylu 98%
Eter metylowy 2-chloroetylu
Formuła: C₃H₇ClO
Temp. Wrzenia: 89…90 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –55 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000972
Numer CAS: 627-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-999-7
Jednostka: 1992
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %