Drukuj
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
221580050 221580250 221581000
ACRO221580050EA 662 PLN
ACRO221580050 ACRO221580250 ACRO221581000
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid 97%
N-metylo-N-trimetylosililo-trifluoroacetamid
Formuła: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…132 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000411
Numer CAS: 24589-78-4
Numer WE (dawny EINECS): 246-331-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %