Drukuj
deoksycholan sodu 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
218590250 218591000 218595000
ACRO218590250EA 276 PLN
ACRO218590250 ACRO218591000 ACRO218595000
deoksycholan sodu 99%, extra pure
deoksycholan sodu
Formuła: C₂₄H₃₉NaO₄
Temp. topnienia: 357…365 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064139
Numer CAS: 302-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-132-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (2 g, 105°C, 4 h)
TLC ≤2 % Sodium cholate
pH 7.5 to 10 (5 % in water)
Specific optical rotation +42° to +46° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 98.5 to 102.0 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm