Drukuj
Dichlorowodorek o-fenylenodiaminy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-Phenylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,2-Phenylenediamine dihydrochloride
218480250 218481000
ACRO218480250EA 516 PLN
ACRO218480250 ACRO218481000
Dichlorowodorek o-fenylenodiaminy 99+%
Dichlorowodorek o-fenylenodiaminy
Formuła: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181.06 g/mol
Temp. topnienia: 258 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012966
Numer CAS: 615-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-418-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light pink to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %