Drukuj
Chloromrówczan fenylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
218212500 218210010
ACRO218212500EA 513 PLN
ACRO218212500 ACRO218210010
Chloromrówczan fenylu 99%
Chloromrówczan fenylu
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…189 °C (1013mbar)
Temp. topnienia: –28 °C
Gęstość: 1.244 g/cm³
Temp. Zapłonu: 80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000637
Numer CAS: 1885-14-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-547-8
Jednostka: 2746
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA