Drukuj
Dichlorowodorek m-fenylenodiaminy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dichlorek m-fenylenodiamonium
216650250 216651000
ACRO216650250EA 280 PLN
ACRO216650250 ACRO216651000
Dichlorowodorek m-fenylenodiaminy 99%
Dichlorowodorek m-fenylenodiaminy
Formuła: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181.06 g/mol
Temp. topnienia: 277…278 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012975
Numer CAS: 541-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-790-0
Jednostka: 1673
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %