Drukuj
Metakrylan etylu 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu metakrylowego
215830010 215835000
ACRO215830010EA 437 PLN
ACRO215830010 ACRO215835000
Metakrylan etylu 99% stabilised
Metakrylan etylu
Formuła: C₆H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 118…119 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009161
Numer CAS: 97-63-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-597-5
Jednostka: 2277
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 to 120 ppm MEHQ