Drukuj
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
214370010 214370050
ACRO214370010EA 197 PLN
ACRO214370010 ACRO214370050
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
Temp. topnienia: 81…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004352
Numer CAS: 32857-62-8
Numer WE (dawny EINECS): 251-263-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %