Drukuj
n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
213351000 213358000 213350500
213351000.EA 371 PLN
213351000. 213358000. 213350500.
n-Butyllithium 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
n-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 60…80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0.69 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009414
Numer CAS: 109-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-698-7
Jednostka: 3394
ADR: 4.2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.37 to 2.59 M
Free base ≤1.2 %