Drukuj
Tetrahydroboran tetrabutyloamonu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
212900100 212900500
ACRO212900100EA 423 PLN
ACRO212900100 ACRO212900500
Tetrahydroboran tetrabutyloamonu 98%
Tetrahydroboran tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₄₀BN
Temp. topnienia: 126…131 °C
Numer MDL: MFCD00012035
Numer CAS: 33725-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 251-658-2
Jednostka: 3131
ADR: 4.3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %