Drukuj
3-Tiofenoetanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
211710050 211710250
ACRO211710050EA 447 PLN
ACRO211710050 ACRO211710250
3-Tiofenoetanol 99%
3-Tiofenoetanol
Formuła: C₆H₈OS
MW: 128.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 110…111 °C (14 mmHg)
Gęstość: 1.14 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009766
Numer CAS: 13781-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 237-434-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %