Drukuj
Izocyjanian benzylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
210760050 210760250
ACRO210760050EA 356 PLN
ACRO210760050 ACRO210760250
Izocyjanian benzylu 99+%
Izocyjanian benzylu
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 101…104 °C (33 mmHg)
Gęstość: 1,07 g/cm³
Temp. Zapłonu: 45 °C
Numer MDL: MFCD00009701
Numer CAS: 3173-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 221-640-9
Jednostka: 3080
ADR: 6.1,II