Drukuj
2-(Trimetylosililo)etanol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
210480100 210480500 210482500
ACRO210480100EA 890 PLN
ACRO210480100 ACRO210480500 ACRO210482500
2-(Trimetylosililo)etanol 99%
2-(Trimetylosililo)etanol
Formuła: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 71…73 °C (35 mmHg)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 0,825 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002825
Numer CAS: 2916-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-844-5
Jednostka: 1987
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %