Drukuj
wersenian dipotasu dihydrat 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Titriplex® Potassium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, Edetic acid dipotassium salt dihydrate, Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, EDTA dipotassium dihydrate, Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt
209741000 209745000 209740025
ACRO209741000EA 299 PLN
ACRO209741000 ACRO209745000 ACRO209740025
wersenian dipotasu dihydrat 99%, extra pure
wersenian dipotasu dihydrat
Formuła: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404.46 g/mol
Temp. topnienia: 272 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150036
Numer CAS: 25102-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-895-0
Klasyfikacja Merck : 13,03546
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
pH 4 to 5 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm