Drukuj
bursztynian disodu, bezwodny 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
208741000 208745000
ACRO208741000EA 163 PLN
ACRO208741000 ACRO208745000
bursztynian disodu, bezwodny 99%
bursztynian disodu
Formuła: C₄H₄Na₂O₄
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002790
Numer CAS: 150-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-778-7
Klasyfikacja Merck : 12,08828
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥98.5 %