Drukuj
N-fenylotiomocznik 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 158 PLN
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
N-fenylotiomocznik 97%
N-fenylotiomocznik
Formuła: C₇H₈N₂S
Temp. Wrzenia: 295…297 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 148…150 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004933
Numer CAS: 103-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-151-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,07468
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %