Drukuj
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
203250050 203250250
ACRO203250050EA 814 PLN
ACRO203250050 ACRO203250250
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formuła: C₄H₃Cl₂N₃
Temp. Wrzenia: 262 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 143…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006108
Numer CAS: 5413-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 226-503-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %