Drukuj
Winylotrimetylosilan 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethyl(vinyl)silane
200330250 200331000
ACRO200330250EA 383 PLN
ACRO200330250 ACRO200331000
Winylotrimetylosilan 97%
Winylotrimetylosilan
Formuła: C₅H₁₂Si
Temp. Wrzenia: 55 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,68 g/cm³
Temp. Zapłonu: –24 °C
Numer MDL: MFCD00008606
Numer CAS: 754-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-042-9
Jednostka: 1993
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3895 to 1.3915 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %