Drukuj
Cyjanek trimetylosililu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylsilylcarbonitrile
199560050 199560250 199561000 199565000
ACRO199560050EA 289 PLN
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000 ACRO199565000
Cyjanek trimetylosililu 98%
Cyjanek trimetylosililu
Formuła: C₄H₉NSi
MW: 99.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 114
Temp. topnienia: 11
Gęstość: 0.744 g/cm³
Temp. Zapłonu: 1
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001765
Numer CAS: 7677-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-657-3
Jednostka: 3384
ADR: 6.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %