Drukuj
Allilotrimetylosilan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
196990100 196990500 196992500
ACRO196990100EA 370 PLN
ACRO196990100 ACRO196990500 ACRO196992500
Allilotrimetylosilan 99%
Allilotrimetylosilan
Formuła: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Temp. Wrzenia: 85 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,719 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008635
Numer CAS: 762-72-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-104-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %