Drukuj
Kwas tetrafluoroborowy 50% (w/w) in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluoboric acid
196700250 196705000 196700025
ACRO196700250EA 192 PLN
ACRO196700250 ACRO196705000 ACRO196700025
Kwas tetrafluoroborowy 50% (w/w) in water
Kwas tetrafluoroborowy
Formuła: HBF₄
MW: 87.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 130
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 1.41 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011345
Numer CAS: 16872-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 240-898-3
Jednostka: 1775
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04175
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with NaOH 48.0 to 51.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤500 ppm
Free acid ≤2.5 % (free boric acid)
Fluorosilicic acid ≤200 ppm (H2SiF6)