Drukuj
Tetrachloropalladan dipotasu > 32,0% Pd
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Potassium tetrachloropalladate (II), Potassium chloropalladite
195120020 195120100
ACRO195120020EA 1250 PLN
ACRO195120020 ACRO195120100
Tetrachloropalladan dipotasu > 32,0% Pd
Tetrachloropalladan dipotasu
Formuła: Cl₄K₂Pd
MW: 326.43 g/mol
Temp. topnienia: 105
Gęstość: 2.67 g/cm³
Numer MDL: MFCD00011373
Numer CAS: 10025-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 233-049-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green-brown to dark brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥32.0 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤20 ppm
Rhodium (Rh) ≤20 ppm
Ruthenium (Ru) ≤20 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm