Drukuj
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride 99.99% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Wilkinson's catalyst, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), Tris(triphenylphosphine)chlororhodium
194570010 194570050 194572500
ACRO194570010EA 1710 PLN
ACRO194570010 ACRO194570050 ACRO194572500
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride 99.99% (trace metals basis)
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Formuła: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
MW: 925.23 g/mol
Temp. topnienia: 245…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010016
Numer CAS: 14694-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 238-744-5
Klasyfikacja Merck : 12,02226
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.01 %