Drukuj
azotan manganu (II) tetrahydrat for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
193460010 193462500
ACRO193460010EA 667 PLN
ACRO193460010 ACRO193462500
azotan manganu (II) tetrahydrat for analysis
azotan manganu (II) tetrahydrat
Formuła: Mn(NO₃)₂·4H₂O
Temp. topnienia: 37 °C
Gęstość: 2,115 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149789
Numer CAS: 20694-39-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-828-8
Jednostka: 2724
ADR: 5.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.05 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)