Drukuj
Tiofeno-3-karbaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 454 PLN
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
Tiofeno-3-karbaldehyd 98%
Tiofeno-3-karbaldehyd
Formuła: C₅H₄OS
Temp. Wrzenia: 194…196 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005466
Numer CAS: 498-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-865-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %