Drukuj
Jodotrimetylosilan 95-97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
187490050 187490250 187491000 187492500
187490050.EA 262 PLN
187490050. 187490250. 187491000. 187492500.
Jodotrimetylosilan 95-97% stabilised
Jodotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉ISi
Temp. Wrzenia: 106 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: ? 0 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³
Temp. Zapłonu: –31 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001028
Numer CAS: 16029-98-4
Numer WE (dawny EINECS): 240-171-0
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (Ex I)
Stabilizer copper