Drukuj
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
186190050 186190250 186190010
ACRO186190050EA 185 PLN
ACRO186190050 ACRO186190250 ACRO186190010
2-(2-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(2-Chlorophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉ClO
Temp. Wrzenia: 84…85 °C (3 mmHg)
Gęstość: 1,19 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002888
Numer CAS: 19819-95-5
Numer WE (dawny EINECS): 243-348-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %