Drukuj
Chlorek benzylotributyloamoniowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
186151000 186155000
ACRO186151000EA 161 PLN
ACRO186151000 ACRO186155000
Chlorek benzylotributyloamoniowy 98+%
Chlorek benzylotributyloamoniowy
Formuła: C₁₉H₃₄ClN
Temp. topnienia: 155…163 °C
Numer MDL: MFCD00011849
Numer CAS: 23616-79-7
Numer WE (dawny EINECS): 245-787-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %