Drukuj
Chlorek (2-metoksyetoksy)metylu 94%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO185980250EA 796 PLN
ACRO185980250 ACRO185980100 ACRO185981000
Chlorek (2-metoksyetoksy)metylu 94%
Chlorek (2-metoksyetoksy)metylu
Formuła: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 124,57 g/mol
Temp. Wrzenia: 50…52 °C (13 mmHg)
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000888
Numer CAS: 3970-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-589-8
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %