Drukuj
Trichlorooctan sodu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: TCA-Na
184151000 184155000 184150025
ACRO184151000EA 147 PLN
ACRO184151000 ACRO184155000 ACRO184150025
Trichlorooctan sodu 97%
Trichlorooctan sodu
Formuła: C₂Cl₃NaO₂
MW: 185.37 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064198
Numer CAS: 650-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-479-2
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %