Drukuj
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
184060250 184061000
ACRO184060250EA 151 PLN
ACRO184060250 ACRO184061000
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol 98%
2-(4-Metylotiazol-5-yl)etanol
Formuła: C₆H₉NOS
Temp. Wrzenia: 135 °C (7 mmHg)
Gęstość: 1,19 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00005339
Numer CAS: 137-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-272-6
Klasyfikacja Merck : 12,06208
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %