2-(4-Hydroksyfenylo)etanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
182500050
182500250
ACRO182500050EA
381
PLN
ACRO182500050
ACRO182500250
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol 98%
2-(4-Hydroksyfenylo)etanol
Formuła:
C₈H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 89…92 °C |
Numer MDL:
MFCD00002902 Numer CAS: 501-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-930-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 93 °C |
GC | ≥97.5 % |
HPLC | ≥90 % |
Identification | Chlorides: passes test |
UV Lambda max | 525 nm |
Absorbance scale | 0.31 to 0.35 (A525/A351) |