Drukuj
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chloromrówczan etylu
181080050 181085000 181080025 181081000
ACRO181080050EA 200 PLN
ACRO181080050 ACRO181085000 ACRO181080025 ACRO181081000
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego 97%
Ester etylowy kwasu chloromrówkowego
Formuła: C₃H₅ClO₂
MW: 108.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 94 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –81 °C
Gęstość: 1.135 g/cm³
Temp. Zapłonu: 10 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000644
Numer CAS: 541-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-778-5
Jednostka: 1182
ADR: 6.1
Klasyfikacja Merck : 12,03831
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA