Drukuj
Ester butylowy kwasu chloromrówkowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
180170010 180170250 180171000
ACRO180170010EA 819 PLN
ACRO180170010 ACRO180170250 ACRO180171000
Ester butylowy kwasu chloromrówkowego 98%
Ester butylowy kwasu chloromrówkowego
Formuła: C₅H₉ClO₂
Temp. Wrzenia: 142 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000650
Numer CAS: 592-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-750-5
Jednostka: 2743
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA