Drukuj
Olej bawełniany, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
177115000 177110025
ACRO177115000EA 275 PLN
ACRO177115000 ACRO177110025
Olej bawełniany, pure
Olej bawełniany
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130872
Numer CAS: 8001-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-280-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Additional info linolenic and higher: ≤1.5%
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Iodine value 95 to 115 g I2/100 g
Saponification value 185 to 198 mg KOH/g
Unsaponifiable matter ≤1.5 %