Drukuj
3-Bromofuran 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with calcium carbonate
175260025 175260100
ACRO175260025EA 504 PLN
ACRO175260025 ACRO175260100
3-Bromofuran 98% stabilised
3-Bromofuran
Formuła: C₄H₃BrO
Temp. Wrzenia: 103 °C (750 mmHg)
Gęstość: 1,635 g/cm³
Temp. Zapłonu: 3 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005347
Numer CAS: 22037-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 244-744-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.5 % calcium carbonate