Drukuj
dichlorek adypilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Adipoyl chloride
173181000 173185000
ACRO173181000EA 890 PLN
ACRO173181000 ACRO173185000
dichlorek adypilu 98%
dichlorek adypilu
Formuła: C₆H₈Cl₂O₂
MW: 183.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 105…107 °C (2 mmHg)
Gęstość: 1.25 g/cm³
Temp. Zapłonu: 72 °C
Numer MDL: MFCD00000759
Numer CAS: 111-50-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-876-4
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 % (as Adipic acid)