Drukuj
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
172020500 172020050
ACRO172020500EA 536 PLN
ACRO172020500 ACRO172020050
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formuła: C₈H₈N₂OS
Temp. Wrzenia: 348 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 162…169 °C
Numer MDL: MFCD00005787
Numer CAS: 1747-60-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-130-0
Jednostka: 2811
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %