Drukuj
Sól potasowa ftalimidu derivative 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
170861000 170865000 170860025
ACRO170861000EA 271 PLN
ACRO170861000 ACRO170865000 ACRO170860025
Sól potasowa ftalimidu derivative 99%
Sól potasowa ftalimidu
Formuła: C₈H₄KNO₂
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 1,634 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005887
Numer CAS: 1074-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-046-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=3, H2O)