Drukuj
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
170440250 170441000
ACRO170440250EA 430 PLN
ACRO170440250 ACRO170441000
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu 97%
3,5-Dihydroksybenzoesan metylu
Formuła: C₈H₈O₄
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 164…169 °C
Numer MDL: MFCD00002289
Numer CAS: 2150-44-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-426-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
GC ≥96.0 %