Drukuj
Kwas α-bromo-p-toluilowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
170400100 170400500 170402500
ACRO170400100EA 481 PLN
ACRO170400100 ACRO170400500 ACRO170402500
Kwas α-bromo-p-toluilowy 97%
Kwas α-bromo-p-toluilowy
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 316 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 223…227 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002567
Numer CAS: 6232-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 228-343-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %