Drukuj
Kwas fenoksyoctowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Phenoxyacetic acid
169870050 169871000 169875000 169870025
ACRO169870050EA 109 PLN
ACRO169870050 ACRO169871000 ACRO169875000 ACRO169870025
Kwas fenoksyoctowy 98+%
Kwas fenoksyoctowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 285 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 98…101 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004296
Numer CAS: 122-59-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-556-7
Klasyfikacja Merck : 12,07407
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure