Drukuj
Monobenzon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
169780500 169782500 169780010
ACRO169780500EA 260 PLN
ACRO169780500 ACRO169782500 ACRO169780010
Monobenzon 98%
Monobenzon
Formuła: C₁₃H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 328 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 121…122 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002333
Numer CAS: 103-16-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-083-3
Klasyfikacja Merck : 12,06331
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥97.5 %