Drukuj
Bromooctan metylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
169550025 169550250 169551000 169555000
ACRO169550025EA 1630 PLN
ACRO169550025 ACRO169550250 ACRO169551000 ACRO169555000
Bromooctan metylu 99%
Bromooctan metylu
Formuła: BrCH₂COOCH₃
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000189
Numer CAS: 96-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-499-2
Jednostka: 2643
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %