Drukuj
Chlorek izopentanoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
169280250 169281000 169285000
ACRO169280250EA 149 PLN
ACRO169280250 ACRO169281000 ACRO169285000
Chlorek izopentanoilu 98%
Chlorek izopentanoilu
Formuła: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Temp. Wrzenia: 115
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 27 °C
Numer MDL: MFCD00000738
Numer CAS: 108-12-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-552-2
Jednostka: 2920
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05253
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %