Drukuj
Bezwodnik 3-nitroftalowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
168990250 168991000
ACRO168990250EA 279 PLN
ACRO168990250 ACRO168991000
Bezwodnik 3-nitroftalowy 97%
Bezwodnik 3-nitroftalowy
Formuła: C₈H₃NO₅
MW: 193.12 g/mol
Temp. topnienia: 160…165 °C
Numer MDL: MFCD00005921
Numer CAS: 641-70-3
Numer WE (dawny EINECS): 211-373-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
Titration by coupling ≥96.0 %