Drukuj
(±)-2-Metylotetrahydrofuran 99+% stabilised, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
168361000 168365000 168360010 168360025 168360100
ACRO168361000EA 243 PLN
ACRO168361000 ACRO168365000 ACRO168360010 ACRO168360025 ACRO168360100
(±)-2-Metylotetrahydrofuran 99+% stabilised, pure
(±)-2-Metylotetrahydrofuran
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005367
Numer CAS: 96-47-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-507-4
Jednostka: 2536
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4046 to 1.4066 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT