Drukuj
Kwas metakrylowy 99.5% stabilised, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas 2-metylopropenowy
168310010 168310040 168310250 168312500 168315000 168310251
ACRO168310010EA 504 PLN
ACRO168310010 ACRO168310040 ACRO168310250 ACRO168312500 ACRO168315000 ACRO168310251
Kwas metakrylowy 99.5% stabilised, extra pure
Kwas metakrylowy
Formuła: C₄H₆O₂
Temp. Wrzenia: 163 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002651
Numer CAS: 79-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-204-4
Jednostka: 2531
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,05967
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer ca. 250 ppm MEHQ